Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10393072
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-Well-Platte
384/1536-Well-Platten, OmniTray
96-Well-Platte
Alle Mikrotiterplatten
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kondensationsringe:
Ja
Nein
Abgeschrägte Ecken:
Lange Seite
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
180 Stück
50 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10393072
Marke: Thermo Scientific™ 264612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit diesen Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit Thermo ScientificTM NuncTM Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
  • Die Deckel passen zu allen Standardplatten.
  • 96-Well Deckel sind mit einzelnen Kondensationsringen ausgestattet.
  • Deckel mit Aussparungen zur schnellen Ausrichtung
  • Universaldeckel eignen sich für alle handelsüblichen Mikrotiterplatten mit Standardhöhe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Abmessungen (L x B x H) 127 x 85 x 7,9 mm (5 x 3,35 x 0,3 in.)
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 384
Höhe (metrisch) 7.9 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 127 mm
Kondensationsringe Nein
Höhe (angloamerikanisch) 0,3 in.
Anzahl pro Karton 180
Anzahl pro Packung 20
Abmessungen (L x B) 5 x 3,35 in. (127 x 85 mm)
Verdunstungsbarriere Ja
Breite (angloamerikanisch) 3.35 in.
Breite (metrisch) 85 mm
Produkttyp Plattendeckel
Produktlinie Nunc
Haftmittel Keine
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +80 °C
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility 384-Well-Platte
Abgeschrägte Ecken Lange Seite
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis