Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Zellwachstum direkt auf einem Mikroskopobjektträger aus Glas mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™Chamber Slide System.
Marke:  Thermo Scientific™ 154917
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11327714
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Kammerobjektträger-System können Sie Zellen (z. B. Neuronen) direkt auf einem Objektträger aus aminiertem Glas kultivieren. Die Objektträger haben eine chemisch modifizierte CC2-Wachstumsfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten mit herausnehmbaren Medienkammern.
  • Ohne Kühlung über ein Jahr stabil und beständig
  • Abdeckung ermöglicht Gasaustausch bei minimierter Verdunstung
  • Steril
  • Demontagewerkzeug zum Trennen von Kammer und Glas
  • Bietet optimale Bindungsstellen für anspruchsvolle Zellen
  • Hellblaues, mattiertes Schriftfeld
Enthält: Demontagewerkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4
Polystyrol
Zellkultur
0.5 bis 1.0 ml
16
Steril
1,7 cm2
4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells
CC2-Glas (imitiert Polylysin)
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
74 x 25 mm
Durchsichtig
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System > 4-Well; Arbeitsvolumen:0,5 bis 1 ml
Nur für Forschungszwecke