Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Artikelnummer. 10564751
Click to view available options
Wells:
1
2
4
8
Material:
CC2-Glas (imitiert Polylysin)
Beschreibung:
1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well
2-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells
4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells
8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
Packungsgröße:
16 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10564751
Marke: Thermo Scientific™ 154941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zellwachstum direkt auf einem Mikroskopobjektträger aus Glas mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™Chamber Slide System.
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Kammerobjektträger-System können Sie Zellen (z. B. Neuronen) direkt auf einem Objektträger aus aminiertem Glas kultivieren. Die Objektträger haben eine chemisch modifizierte CC2-Wachstumsfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten mit herausnehmbaren Medienkammern.
  • Ohne Kühlung über ein Jahr stabil und beständig
  • Abdeckung ermöglicht Gasaustausch bei minimierter Verdunstung
  • Steril
  • Demontagewerkzeug zum Trennen von Kammer und Glas
  • Bietet optimale Bindungsstellen für anspruchsvolle Zellen
  • Hellblaues, mattiertes Schriftfeld
Enthält: Demontagewerkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Wells 8
Kulturfläche 0,7 cm2
Deckelmaterial Polystyrol
Beschreibung 8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Material CC2-Glas (imitiert Polylysin)
Arbeitsvolumen (metrisch) 0.2 bis 0.5 ml
Enthält Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
Anzahl pro Packung 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Durchsichtig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke