Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coverglass for 178599 Chamber Slide System, 16 well
Das Nunc Lab-Tek Kammerobjektträger-System ermöglicht mit seiner einzigartigen, entnehmbaren Kammerkonstruktion das Wachstum von adhärenten Zellen direkt auf dem Mikroskopobjektträger.
Marke: Thermo Scientific™ 171080
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek Chamber Slide System mit seiner einzigartigen Kammerkonstruktion ermöglicht das Wachstum von adhärenten Zellen direkt auf dem Objektträger Verwenden Sie anschließend denselben Objektträger zum Färben und für die mikroskopische Untersuchung.
Spezifikation
16 | |
Deckglas für 16-Well-Kammerobjektträger | |
Glas |
Durchsichtig | |
Zellkultur | |
96 |
Nur für Forschungszwecke