Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Petrischalen sind zuverlässige Qualitätsschalen für die Durchführung von IVF-Verfahren.
518.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet |
---|---|
Material | Polystyrol gemäß USP Klasse VI |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Anzahl pro Packung | 10 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10170753
![]() |
Thermo Scientific™
150255 |
35 mm | 11 mm | 8,8 cm2 |
518.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Mit den hochwertigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen gelingen IVF-Anwendungen gemäß den strengen Anforderungen der Tests, Zertifizierungen und Validierungen für IVF.
Produktmerkmale für zuverlässige Ergebnisse:
- Belüfteter Deckel gewährleistet Gasaustausch
- Erhältlich in den Größen 35 mm, 60 mm und 90 mm
- Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert:
- CE-Kennzeichnung, FDA-Zulassung und mit Maus-Embryoassay (1-Zellen-Stadium MEA) getestet
- Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
- Steril (SAL 10e-6)
- Pyrogenfrei (LAL-getestet)
- Polystyrol gemäß USP Klasse VI
- Bei Chargenfreigabe getestet (MEA)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet | |
Steril | |
10 |
Polystyrol gemäß USP Klasse VI | |
Unbehandelt |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.