Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6731124
Click to view available options
Tablettebenen:
3
13
52
Kulturfläche:
1896 cm
32864 cm
8216 cm
Anzahl pro Karton:
3/Karton
4/Karton
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15614289
Marke: Thermo Scientific™ 169102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um im Vergleich mit einem herkömmlichen Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System ohne größeren Platzbedarf den Ertrag der Zellkulturen zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern.
Das Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System bietet 30 % mehr Oberfläche und Ertrag* im Vergleich mit herkömmlichen Cell Factory System oder ähnlichen Mehr-Ebenen-Systemen für adhärente Zellkulturen. Seine wirtschaftlichen Vorteile haben unmittelbare Auswirkungen auf viele verschiedene Bereiche eines Unternehmens, da dieses System die Optimierung der Produktionsfläche für Zellkulturen, die Reduzierung des Material- und Arbeitsaufwandes und die Erhöhung der Zellkulturausbeute ermöglicht.
  • Steigern Sie Ihren Ertrag - 30 % MEHR Oberfläche und Ertrag* bei gleichem Platzbedarf im Vergleich mit herkömmlichen Nunc Cell Factory Systemen
  • Höhere Produktivität  - Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Arbeit, indem Sie eine höhere Ausbeute pro Herstellungszyklus erzielen
  • Verbessern Sie IhreProzessökonomie - Steigern Sie Ihre Fertigungskapazität ohne Investitionen
  • Nutzen Sie ökologische Möglichkeiten - Reduzieren Sie Ihren Verbrauch und senken Sie Dekontaminations- und Entsorgungskosten
*Die Ertragssteigerung kann je nach Art der kultivierten Zellen variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nunc High Density Cell Factory System
Material Polystyrol
Höhe (angloamerikanisch) 27,5 in.
Höhe (metrisch) 698 mm
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Umweltfreundliche Eigenschaften Less waste, renewable material
Sterilität Steril
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 32864 cm
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Tablettebenen 52