Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit Glasboden
Artikelnummer. p-6024270
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40,4 mm
Packungsgröße:
12 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15183728
Marke: Thermo Scientific™ 150680
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nunc-Schalen mit Glasboden geben Ihnen bei Forschungsanwendungen die Flexibilität, Ihre Kulturgeräte in Bildgebungsgeräte zu verwandeln.
Führen Sie einfach in einer praktischen 35-mm-Schale hochwertige Bildgebung durch. Die Thermo Scientific™ Nunc Schalen mit Glasboden vereinen die Vorteile von standardmäßigen 35-mm-Schalen mit den Bildgebungsvorteilen von Deckgläsern. Dadurch bieten sie optimale optische Eigenschaften, die für hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Die Innenfläche des Schalenbodens, einschließlich der Glasfläche, ist zellkulturbehandelt.
Verbessern Sie die Qualität Ihrer hochauflösenden Bilder von Zellkulturen
  • Diese Schalen eignen sich ideal für das Betrachten bei starker Vergrößerung in einer Vielzahl von Anwendungen
Reduzieren Sie die Verdunstung und Kontamination der Medien
  • Der Schalendeckel minimiert die Verdunstung und hält gleichzeitig den Inhalt frei von Verunreinigungen aus der Luft
  • Verbessern Sie die Mikroskopkompatibilität und verhindern Sie Probleme im Zusammenhang mit Well-Größe und -Anzahl
Fachkundiger Kundendienst
  • Unser Team für den technischen Kundendienst unterstützt Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Laborabläufe mit Zellkulturen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Zellkulturprozesse wünschen.
Empfohlen für:
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Phasenkontrastmikroskopie
  • Konfokale Mikroskopie
  • Bildgebung lebender Zellen
  • Differenzial-Interferenzkontrast-Mikroskopie
  • Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Hinweis:
Das Deckglas im Boden kann nicht entnommen werden. Nicht mit Methanol, Ethanol, Aceton oder Chloroform verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Beschreibung Schale mit Glasboden, 12 mm
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 3 ml (Well)
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Zellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch) 3,0 ml
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 1
Höhe (metrisch) 12,9 mm
Durchmesser (metrisch) 40,4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.