Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Allzweckröhrchen für die Langzeitlagerung, Nunc Stor-It Röhrchen, 1.8 ml, Außengewinde, runder Boden
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
4,5 mL
Packungsgröße:
1200 Stück
1800 Stück
Beschreibung
Lagerung von Proben in kostengünstigen Thermo Scientific Nunc Röhrchen mit Rundboden und Außengewinde für die allgemeine Langzeitlagerung.
Röhrchen mit Sternfuß passen in die Bohrungen des Kryoröhrchenhalters (Kat.- Nr. 376589), was eine Bedienung mit einer Hand ermöglicht.
- Zeit sparen dank separat verpackter Röhrchen und Verschlüsse
- Röhrchen sind nicht steril.
- Die wirtschaftliche Wahl für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nunc Stor-It Röhrchen, Außengewinde, runder Boden |
| Außendurchmesser (metrisch) | 91 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 4,5 mL |
| Anzahl pro Karton | 1200 |
| Anzahl pro Packung | 300 |
| Modell | Sternfuß, runder Boden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 4.5 mL |
| Höhe (metrisch) | 12.5 mm |
| Menge | 1200/Cs., 300/Pk. |
| Mehr anzeigen |