Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, mit flachem Boden
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten stellen eine effiziente Lösung zum Vermeiden von Verdunstung und damit der mit dem Kanteneffekt verbundenen Risiken dar.
179.00 € - 448.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
---|---|
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,35 cm2/Well |
Array | 8 x 12 |
Produktlinie | Nunc |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15573115
|
Thermo Scientific™
267427 |
50 Microplates |
179.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15583115
|
Thermo Scientific™
267544 |
160 Microplates |
448.00 €
160 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren. Durch Befüllen des umlaufenden Reservoirs mit sterilem Wasser oder Medium wird die Verdunstungsrate während längerer Inkubationszeiten gesenkt. Dies führt zu einem einheitlichen Wachstum auswertbarer Zellen in allen 96 Wells und steigert so die Produktivität zellbasierter Assays. Die Nutzung aller 96 Wells ermöglicht eine effizientere Planung wissenschaftlicher Experimente, wodurch Kosten eingespart und überflüssiger Abfall vermieden werden können.
Besondere Merkmale- Die Edge 2.0 Platte stellt eine effiziente und wirtschaftliche Lösung dar, mit der die Verdunstung minimiert wird, wodurch wiederum die mit dem „Randeffekt“ verbundenen Risiken verringert werden.
- Das umlaufende integrierte Flüssigkeitsreservoir ist in vier Abschnitte unterteilt, von denen jeder mit 1,7 bis 2,0 ml sterilem Wasser, Puffer oder Medium gefüllt werden kann.
- Füllen Sie alle drei Tage im befeuchteten Inkubator Flüssigkeit in den Reservoirs nach, um die Wirksamkeit der Verdunstungsbarriere sicherzustellen.
- Die Nunclon™ Delta Zellkultur-Oberflächenbehandlung der Wells unterstützt Zelladhäsion und -wachstum.
- Die unbehandelte Oberfläche ist für Suspensionszellkulturen oder allgemeine lösungsbasierte Assays verfügbar.
- Verwenden Sie die Edge 2.0 Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät. Das gefüllte umlaufende Reservoir der Platte fungiert als passive Feuchtigkeitssteuerung und ermöglicht eine gleichzeitige Inkubation und Signaldetektion bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Inneren des Plattenlesegeräts.
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
0,35 cm2/Well | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
Polystyrol | |
96 | |
Unbehandelt | |
Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Niedrige Elektroendosmose | |
400 μl | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) |