Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Schleifen und -Nadeln, Nadel
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke:  Thermo Scientific™ 253988
Artikelnummer. 10508731
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
  • Semi-quantitativer Standard zur Probenhandhabung. Hohe Tropfenadhäsion durch behandelte Oberfläche. Einmalgebrauch, kein Abflammen nötig, reduziertes Risiko von Kontaminationen. Nicht toxisch. Polystyrol.
  • Typ: Nadel
  • Volumen: -μL
  • Farbe: Gelb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Steril
Impfnadel
Polystyrol
Gelb
1000 Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183399 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number253988
Chargennummer168856 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number253988
Chargennummer181556 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number253988
Chargennummer179225 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number253988
Chargennummer174544 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number253988
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Schleifen und -Nadeln, Nadel > Kanüle; 1000 St./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.