Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche.
413.00 € - 1030.00 €
Spezifikation
Typ | Zellkultur-Schale |
---|---|
Oberflächenbehandlung | UpCell, temperaturempfindlich |
Sterilität | Steril |
Wellform | Round, Flat Bottom (F-well) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10073833
|
Thermo Scientific™
174902 |
100 mm, UpCell-Schale | 56,7 cm² |
565.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10592954
|
Thermo Scientific™
174903 |
60 mm, UpCell-Schale | 21,5 cm² |
1030.00 €
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10463665
|
Thermo Scientific™
174904 |
35 mm, UpCell-Schale, mit unterstützender Membran | 8,8 cm² |
825.00 €
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10165613
|
Thermo Scientific™
174905 |
100 mm, UpCell-Schale mit Gitter | 56,7 cm² |
413.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10398963
|
Thermo Scientific™
174906 |
60 mm, UpCell-Schale mit Gitter | 21,5 cm² |
1030.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Merkmale:- Die Hydrophität der UpCell Oberfläche ändert sich mit der Außentemperatur, sodass sich die Zellen lösen können
- Keine Dissoziationsenzyme erforderlich, um intakte Zelloberflächenproteine zu gewährleisten
- Keine Abkratzen erforderlich, was zu einer hohen Zellviabilität führt
- Das 3 x 3 mm-Gitterdesign in den 60 mm- und 100 mm-Schalen verhindert das Verklumpen von Zellen und ermöglicht das Ernten von einzelnen Zellen Zellsuspension
- Die in den 35 mm-Schalen enthaltenen unterstützenden Membranen ermöglichen die Ernte der Zellschichten
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Empfohlen für:
- Kulturpassagen
- Nachfolgende Einzelzellanalysen (z. B. Durchflusszytometrie)
- 3D-Gewebemodellierung für die Transplantation
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Zellkultur-Schale | |
UpCell, temperaturempfindlich | |
Steril | |
Round, Flat Bottom (F-well) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.