Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche
BIOPHARMA
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche.
Marke:  Thermo Scientific™ 174905
392.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10165613
  • 413.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Die UpCell Oberfläche ermöglicht eine nicht-enzymatische Zellernte durch einfache Reduzierung der Temperatur der Zellkultur auf unter 32 °C. Dadurch entstehen Zellen mit erhöhter Lebensfähigkeit und intakten Zelloberflächenproteinen.
  • Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—intakte Zelloberflächenproteine
  • Kein manuelles Abschaben—hohe Lebensfähigkeit der Zellen
  • 3x3 mm-Rasterdesign in 60 mm- und 100 mm-Schalen ermöglicht die Ernte einer Einzelzellsuspension oder kleiner Kolonien
  • Unterstützende Membranen in 35 mm-Schalen für die Ernte von Zellschichten und Anlagen von 3D-Gewebemodellen
  • Minimaler manueller Eingriff
Empfohlen für:
Passage von Kulturen; Einzelzellanalysen, Zelltransplantationsforschung, 3D-Gewebemodelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm, UpCell-Schale mit Gitter
12,5 ml (Well)
Zellkultur-Schale
17 mm
6
Steril
Round, Flat Bottom (F-well)
56,7 cm²
12,5 ml
92 mm
1
UpCell, temperaturempfindlich
Mit Raster
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.