Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ Verschlusskappen mit Farbkodierung
Farbcodieren Sie Ihre Probenfläschchen mit farbigen Ersatzverschlüssen für Nunc CryoTube Fläschchen mit Innengewinde und Silikondichtung für eine optimale Dichtigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 336092
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90000kg
Benachrichtigungen:
Verwenden Sie CryoTube Fläschchen nicht für flüssigen Stickstoff, außer sie sind korrekt in Nunc CryoFlex™ Schlauchmaterial versiegelt (Kat.-Nr. 343958). Durch eine falsche Handhabung kann flüssiger Stickstoff im Fläschchen eingeschlossen werden, was zu Überdruck und einer möglichen Explosion oder Freisetzung biologisch gefährlicher Stoffe führen kann. Beachten Sie beim Umgang und der Entsorgung von CryoTube Fläschchen die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Handbuch zum Thema Kryokonservierung.
Beschreibung
Farbcodierungen für Ihre Probenfläschchen. Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ Verschlusskappen mit Farbcodierung sind für die Verwendung mit Nunc CryoTube Fläschchen mit Innengewinde vorgesehen und haben eine Silikondichtung für optimale Dichtigkeit. Nunc CryoTubes sind die weltweit verbreitetsten Kryofläschchen und haben sich aus den ersten Kryofläschchen weiterentwickelt, die in den frühen 1960er Jahren hergestellt wurden. Das bewährte Design, das hohe Zertifizierungsniveau und das große Portfolio an Fläschchen bieten Forschern die Wahl der für ihre Anwendung am besten geeigneten Fläschchen und die Gewissheit, dass die Probe lebensfähig und unversehrt rückgewonnen werden kann.
- Diese Ersatzschraubverschlüsse aus Polypropylen haben eine Silikondichtung für optimale Abdichtung.
- Nicht steril oder bestrahlt erhältlich
Spezifikation
Gelb | |
Steril | |
250/Packung, 2500/Karton |
Polypropylen | |
Nunc | |
Kappe |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.