Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It Röhrchen-Verschlusskappen
Thermo Scientific Nunc farbige Ersatz-Verschlusskappen für Nunc Cryobank und Bank-It Röhrchen—für manuelle oder automatisierte Handhabung.
Marke: Thermo Scientific™ 374017
212.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc farbige Ersatz-Verschlusskappen für Nunc Cryobank und Bank-It Röhrchen—für manuelle oder automatisierte Handhabung.
Thermo Scientific Nunc Cryobank Röhrchen bieten dem Kunden mit ihrem 2D Code ein erstklassiges Verwaltungssystem ihrer Kryoröhrchen und zudem die höchste Aufbewahrungsdichte am Markt sowie die Möglichkeit, das Verschließen und Öffnen der Röhrchen zu automatisieren. Die Röhrchen rasten im Gestell ein und ermöglichen so die Handhabung ohne die Gefahr, versehentlich ein Röhrchen fallen zu lassen.
- Gestapelte Kappen für den automatisierten oder manuellen Austausch gebrauchter Kappen
- In 96-Mikrotiterplatten-Muster für eine einfache kontaminationsfreie Aufnahme
Spezifikation
Naturfarben | |
Bestrahlt | |
2D Barcode | |
Naturfarben (Kappe) | |
96 | |
Für 0,5 ml und 1,0 ml Kryobank und der Bank -it Röhrchen |
Polypropylen | |
Verschluss | |
Kryobank, Bank-It | |
10 Racks mit 96 Röhrchen/Karton | |
960 | |
Nunc™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
60705082 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374017 |
60717308 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374017 |
60339483 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374017 |
60734940 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374017 |
60506863 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374017 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.