Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kontaktschale
Thermo Scientific Nunc Kontaktschalen sind in automatisierten Systemen verwendbar
Marke: Thermo Scientific™ 240541
254.60 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21789" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.67200kg
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Kontaktschalen sind in automatisierten Systemen verwendbar
Nunc-Produkte werden aus qualitativ hochwertigen Kunststoffen gefertigt und kommen in Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie bei der Produktion von Impfstoffen und Diagnose-Kits zum Einsatz.
- Zum Kultivierung von Hefen, Bakterien und anderen Mikroorganismen Für die Probenentnahme in medizinischen Einrichtungen (nur für Forschungszwecke) sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Eignen sich wegen ihrer vollständig flachen Form und gleichmäßigen Höhe gut für den Einsatz in Dispensierungsautomaten
- Steril
Spezifikation
Kontaktschale | |
Rund | |
Kontaktschale | |
15 mm |
Borosilikatglas | |
Steril | |
1 | |
67 mm |