Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme
BIOPHARMA
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen.
233.28 € - 1700.00 €
Spezifikation
Beschreibung Original Cell Factory
Produkttyp Cell Factory System
Umweltfreundliche Eigenschaften Less waste, renewable material
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Tablettebenen Kulturfläche Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tablettebenen Kulturfläche Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
10344321
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
139446
40 25280 cm2 2/Cs.
1700.00 €
2 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10113922
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
140004
4 2528 cm2 10/Cs.
1340.00 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12677093
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
140004
4 2528 cm2 10/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10049040
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
164327
10 6320 cm2 2/Cs.
454.00 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10634551
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
165250
1 632 cm2 8/Cs.
495.00 €
8 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10394221
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
167695
2 1264 cm2 6/Cs.
381.00 €
6 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13101594
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
167695
2 1264 cm2 6/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10604901
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
170009
10 6320 cm2 6/Cs.
1355.00 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen. Als bewährte Lösung für die Massenproduktion von Zellen, Impfstoffen und therapeutischen Proteinen haben diese Systeme die gleiche Wachstumskinetik wie Zellkulturprodukte im Labormaßstab. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Anpassen und Schließen des Systems, und die individuellen Schlaucheinheiten erleichtern die Belüftung, Befüllung und Ernte. Erhältlich in Ausführungen mit 1, 2, 4, 10 und 40 Tabletts.
  • Ideal für ahärente Zellen
  • Produktivitätssteigerung durch mehr Wachstumsfläche auf kleinerem Raum
  • Verringertes Kontaminationsrisiko mit einem geschlossenen System
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Original Cell Factory
Cell Factory System
Less waste, renewable material
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme