Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen.
Marke: Thermo Scientific™ 165250
391.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen. Als bewährte Lösung für die Massenproduktion von Zellen, Impfstoffen und therapeutischen Proteinen haben diese Systeme die gleiche Wachstumskinetik wie Zellkulturprodukte im Labormaßstab. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Anpassen und Schließen des Systems, und die individuellen Schlaucheinheiten erleichtern die Belüftung, Befüllung und Ernte. Erhältlich in Ausführungen mit 1, 2, 4, 10 und 40 Tabletts.
- Ideal für ahärente Zellen
- Produktivitätssteigerung durch mehr Wachstumsfläche auf kleinerem Raum
- Verringertes Kontaminationsrisiko mit einem geschlossenen System
Spezifikation
Original Cell Factory | |
8/Cs. | |
Cell Factory System | |
Less waste, renewable material | |
632 cm2 | |
1 |
Polystyrol | |
1 Ea. | |
Nunclon™ Delta | |
Adapterkappe und Portabdeckkappe | |
Nunclon Delta |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184010 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 165250 |
184010 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | 165250 |
1303163 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 165250 |
1283537 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 165250 |
1319059 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 165250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.