Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 167695
313.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10394221
  • 381.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen. Als bewährte Lösung für die Massenproduktion von Zellen, Impfstoffen und therapeutischen Proteinen haben diese Systeme die gleiche Wachstumskinetik wie Zellkulturprodukte im Labormaßstab. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Anpassen und Schließen des Systems, und die individuellen Schlaucheinheiten erleichtern die Belüftung, Befüllung und Ernte. Erhältlich in Ausführungen mit 1, 2, 4, 10 und 40 Tabletts.
  • Ideal für ahärente Zellen
  • Produktivitätssteigerung durch mehr Wachstumsfläche auf kleinerem Raum
  • Verringertes Kontaminationsrisiko mit einem geschlossenen System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Original Cell Factory
6/Cs.
Cell Factory System
Less waste, renewable material
1264 cm2
2
Polystyrol
1 Ea.
Nunclon™ Delta
Adapterkappe und Portabdeckkappe
Nunclon Delta
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184588 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number167695
Chargennummer1283535 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number167695
Chargennummer172417 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number167695
Chargennummer159578 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number167695
Chargennummer1297045 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number167695
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme > Tabletts:2; Kulturoberfläche:1264cm2; 6 St./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.