Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 167525
38.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht:- Medienbeutel oder Schlauchkits können auf beliebige Cell Factory Wannenstapelsysteme aufgesteckt werden und ermöglichen eine bessere aseptische Verbindung zum Befüllen und für die Zellernte.
- Zeiteinsparung und Kostensenkung
- Reinigungsprozesse wie Autoklavieren und damit verbundene Überprüfungen werden auf ein Minimum reduziert
- Vermeidung von Staudruck bei Befüllungen
- Zusätzliche Belüftungsoptionen sind möglich
Spezifikation
Filter-Adapterkappe, steril | |
Cell Factory Systeme (alle Modelle) | |
1 | |
Steril |
HDPE | |
20 | |
System-Zubehör | |
Filter-Adapter |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
167369 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 167525 |
178336 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 167525 |
175755 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 167525 |
169239 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 167525 |
177599 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 167525 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.