Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
BIOPHARMA
Führen Sie mithilfe der TripleFlasks Anwendungen mit großen Zellkulturen wie Drogenscreenings und Scale-Ups aus.
Brand:  Thermo Scientific™ 132925
532.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21939" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12354183
  • 615.00 € / 32 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.
Merkmale:
  • Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
  • Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Schichten hat die gleichen Außenabmessungen wie ein standardmäßiger 175 cm2-Kolben
  • Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
  • Steril und pyrogenfrei
Bestellinformationen:
Extra-Verschlusskappen in jedem Karton
Garantie: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ja
Polystyrol
32
Gleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals
Filter
Nunclon Delta
Nunc Behandelte TripleFlask, Filterkappe, Barcodiert
Gerade
1
Steril
175 cm²
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.