Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
Descripción
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.
Drei Ebenen von Wachstumsflächen bieten insgesamt eine Kulturfläche von 500 cm2 beim Platzbedarf einer 175 cm2 Standard-Zellkulturflasche.
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 ml.
- Für herkömmliche, flache, Monolayer-Kulturen
- Außenabmessungen von 175 cm2
- Auch mit Barcode 128 verfügbar
Enthält:
Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelllinien ist in jedem Behälter enthalten.
Especificaciones
Especificaciones
| Barcode | Nein |
| Beschreibung | Zellkultur behandelte TripleFlaschen |
| Kapazität (metrisch) | 500 cm² |
| Material | Polystyrene |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Anzahl pro Karton | 32/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 1 Ea. |
| Produkttyp | Flask |
| Form | Gleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Mostrar más |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.