Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen.
Marke:  Thermo Scientific™ 178885
83.84 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.59000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12304193
  • 186.00 € / 32 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Filterkappen ermöglichen eine konstante Belüftung und minimieren das Risiko einer Kontamination.
Merkmale:
  • Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
  • Kurze, breite Hälse, gerade Seitenwände und Kappen mit 1/3 Umdrehungen sind für den Roboterbetrieb optimiert.
  • Filterkappen sorgen für einen konstanten Gasaustausch.
  • Mit Barcode Typ 128 versehene 175 cm2-Kolben sind für die Automatisierung geeignet
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Polystyrol
32
Steril
175 cm2
Nunc Cell Culture Treated Flask 175 cm2, Filterverschluss, gerader Hals
Gerade
4
Filter
Nunclon Delta
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.