Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen.
Marke: Thermo Scientific™ 178883
130.91 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.95640kg
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Filterkappen ermöglichen eine konstante Belüftung und minimieren das Risiko einer Kontamination.
Nunc Zellkulturflaschen mit Nunclon Delta Oberfläche sind für bessere Zelladhäsion, besseres Wachstum und bessere Differenzierung entwickelt. Die einzigartige hydrophobe 0,22 μm-Filterverschlusskappe besitzt eine dreidimensionale Matrix unbenetzbarer Polyethylen-Fasern, die ein Durchdringen von Mikroorganismen verhindert.
- Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
- Kurze, weite Flaschenhälse ermöglichen leichten Zugang
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Mit Barcode Typ 128 versehene 175 cm2 Zellkulturflaschen sind für die Automatisierung geeignet
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton.
Im Lieferumfang enthalten:
Kappen
Spezifikation
Nein | |
32 | |
Steril | |
Filter | |
Nunclon Delta |
Gerade | |
1 | |
Flach | |
175 cm2 | |
68 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.