Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
BIOPHARMA
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplatten für Zellkultureinsätze können Sie bis zu 24 Einsätze gleichzeitig verwenden. Sowohl für Kulturen in einzelnen Wells als auch für Kulturen mit gemeinsam genutztem Medium.
Marke:  Thermo Scientific™ 141080
464.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11802700
  • 595.00 € / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplattensystem ermöglicht drei verschiedene Höheneinstellungen für Zellkultureinsätze, um Kulturen mit Flüssigkeits-Luft-Schnittstelle und verschiedene Zellzufuhrprotokolle aufzunehmen. Das Multi-Well-Trägerplattensystem ist einzeln verpackt und wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert.
Merkmale:
  • Erfüllt die ANSI™ Standards
  • Wells mit alphanumerischen Kennzeichnungen
  • Polycarbonat-Membran mit drei Porengrößen für mehr Flexibilität bei Forschungsarbeiten
  • Die Einsätze sind ideal für die 3D-Bildgebung; die Membran ist transparent, wenn sie nass ist.
  • Die Trägerplatten können in zwei Formaten bestellt werden, die zu den Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelten Schalen mit 12 und 24 Wells passen.
  • Die einzigartige Architektur der Trägerplatte umfasst eine Trägerstruktur für variable Höhenverstellungen.
  • Durch einfaches Drehen des Einsatzes greifen Laschen zur Höheneinstellung an drei verschiedenen Höhen in der Trägerstruktur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen
1,13 cm2
Niedrig hängende Position – 2 ml; mittlere hängende Position – 3 ml; hohe hängende Position – 4 ml
3 μm
Zellkultureinsatz
4
Klar
Steril
12
Polycarbonat (Membran)
< 1,7 x 10^6
Kultureinsatz
1
Trägerplattensysteme
Zellkultur
12
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183580 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number141080
Chargennummer163350 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141080
Chargennummer162526 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141080
Chargennummer164901 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141080
Chargennummer183580 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number141080
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.