Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse
Artikelnummer. 11341665
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Produktlinie:
Nalgene
Nunc
Packungsgröße:
100 Stück
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11341665
Marke: Thermo Scientific™ 375884
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vereinfachen Sie die schnelle Identifizierung bestimmter Fläschchen und Ihre Bestandshaltung durch die Verwendung dieser Farbcodierer, die in das Oberteil von Kryofläschchen oder Schlauchverschlüssen passen.
Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.
  • Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
  • Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nunc™ CryoColor Kodierer für Fläschchenverschlüsse, PS
Farbe Rosa
Material Polycarbonat
Produktlinie Nunc
Menge 500/Packung; 2000/Karton
Typ Röhrchenverschluss
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.