missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Produktlinie:
Nalgene
Nunc
Packungsgröße:
100 Stück
2000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.
- Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
- Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nunc™ CryoColor Kodierer für Fläschchenverschlüsse, PS |
| Farbe | Orange |
| Material | Polystyrol |
| Produktlinie | Nunc |
| Menge | 500/Packung; 2000/Karton |
| Typ | Röhrchenverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryoröhrchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur