missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

Vereinfachen Sie die schnelle Identifizierung bestimmter Fläschchen und Ihre Bestandshaltung durch die Verwendung dieser Farbcodierer, die in das Oberteil von Kryofläschchen oder Schlauchverschlüssen passen.

Marke:  Thermo Scientific™ 375922

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10663832

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.

  • Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
  • Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Nunc™ CryoColor Kodierer für Fläschchenverschlüsse, PS
Polycarbonat
500/Packung; 2000/Karton
Violett
Nunc
Röhrchenverschluss
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184127 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number375922
Chargennummer176431 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number375922
Chargennummer169961 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number375922
Chargennummer177847 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number375922
Chargennummer182920 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number375922
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse > Nunc CryoColor Farbcode Fläschchenverschluss, PS, violett

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.