Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden
BIOPHARMA
Für automatisierte Applikationen mit größerer Präzision eignen sich die Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden, die mit oder ohne Zellkulturbehandlung erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 262146
179.99 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15317036
  • 209.00 € / 135 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie die Effizienz beim Mischen, Waschen und bei der Wiederfindung von Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden. Die transparenten und U-förmigen Wells sind ideal für lösungsbasierte Assays (z. B. Agglutinationsassays) und gängige Verdünnungen, wodurch ein sauberes und einfaches Pipettieren ermöglicht wird. Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen für Oberflächen, Sterilität, Verschlüsse und Verpackungsgrößen.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Ohne Deckel
135 Packungen
Transparent
Polystyrol
Unsteril
Runder Boden (U-Well)
135
Standard
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
Unbehandelt
135
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer179907 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number262146
Chargennummer182187 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number262146
Chargennummer178260 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number262146
Chargennummer167674 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number262146
Chargennummer172458 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number262146
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden > Unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.