Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polystyrol mit konischem Boden
BIOPHARMA
Vollständige Wiedergewinnung von Probenmaterial mit Platten mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang.
Marke:  Thermo Scientific™ 249952
492.02 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11816003
  • 738.00 € / 160 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Vollständige Wiederfindung von Probenmaterial mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang. Diese Platten wurden für automatische Verarbeitung, automatisierte Lesegeräte und Liquid Handling-Systeme optimiert.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Mit Deckel
160 Kartons
Mikrotiterplatte
96
Unbehandelt
160
160 St./Karton
Standard
8 x 12
Transparent
Polystyrol
Steril
Konischer Boden (V-Well)
10
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.