Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen
Lagern Sie Proben sicher mit diesen 96-Well-Platten aus Polypropylen mit schwachem Bindungsvermögen, die DNA- oder Protein-Anbindung verhindern und so eine vollständige Rückgewinnung der Proben ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 267369
Beschreibung
Erzielen Sie eine vollständige Rückgewinnung der Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen, die sich ideal für die Aufbewahrung eignen, da Polypropylen eine geringere Bindungsvermögen hat und Proteine und DNA nicht anbinden können. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. In einer Vielzahl von Farben erhältlich für die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
Für die Probenlagerung, Flüssigphasen-Assays, Screenings und Transport von Proben.Polypropylen (PP) ist beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln.
Standard-Format 128/86mm. Ohne Deckel. Verschlussmatten zum sicheren Verschliessen erhältlich.
Wellwände werden von 2 Wells gemeinsam genutzt, dadurch vergrössert sich das maximale Wellvolumen.
Platten mit Rundboden (U96, 500μL max. Wellvolumen) und konischem Boden (V96, 450μL max. Wellvolumen).
Minimale Bindung von hydrophilen Molekülen, Oberfläche unbehandelt.
--Weisse Platten für Fluoreszenz-/Lumineszenz-Applikationen
--Schwarze Platten für Fluoreszenzuntersuchungen.
Abweichende Aussenmasse 127/85mm, max. Volumen 300μL/Well, Arbeitsvolumen 10 - 250μL/Well
Wells: U96
Farbe: Rot
Steril: Nein
Spezifikation
Kein Barcode | |
96-Well | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Rot | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
500 μl | |
450 μl | |
Unbehandelt | |
Yes | |
120 | |
120/Cs. | |
Yes | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
10 pk., 120 cs. | |
Nunc | |
96 Well-Platte | |
Polypropylene | |
96 | |
Unsteril | |
Rund | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
10 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Zertifizierte Qualität |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.