Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen
Lagern Sie Proben sicher mit diesen 96-Well-Platten aus Polypropylen mit schwachem Bindungsvermögen, die DNA- oder Protein-Anbindung verhindern und so eine vollständige Rückgewinnung der Proben ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 267334
245.18 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie eine vollständige Rückgewinnung der Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen, die sich ideal für die Aufbewahrung eignen, da Polypropylen eine geringere Bindungsvermögen hat und Proteine und DNA nicht anbinden können. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. In einer Vielzahl von Farben erhältlich für die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
Eigenschaften:
- Gemeinsame Wellwände erhöhen das Well-Volumen
- Breitere Wells und abgerundeter Boden für ein verbessertes Mischen
- Konischer Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
- Schwarze und weiße Platten für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Anwendungen sind verfügbar
- Schwaches Bindungsvermögen von Polypropylen für homogene Assays und Lagerung
Spezifikation
Kein Barcode | |
96-Well | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
500 μl | |
450 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
120 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Zertifizierte Qualität |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
10 Packungen, 120 Kartons | |
Nunc | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Steril | |
Rund | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
10 | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185425 | Bestrahlungszertifikat | 30/03/2025 | 267334 |
184922 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 267334 |
184648 | Bestrahlungszertifikat | 06/12/2024 | 267334 |
185425 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2025 | 267334 |
184922 | Konformitätsbescheinigung | 17/12/2024 | 267334 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.