Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit Shared-Wall-Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16689752
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Wellform:
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Rund
Volumen (metrisch) Well:
1300 μl
2000 μl
Packungsgröße:
50 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 16689752
Marke: Thermo Scientific™ 95040462
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie Proben und Stoffbibliotheken mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 ml und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden.
Erhöhen Sie das Aufbewahrungsvermögen und verbessern Sie das Mischen mit Thermo Scientific™ Nunc™ 1.3 ml- und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden. Ideal geeignet für die Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie und Substanzbibliotheken. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.
Eigenschaften:
  • Ideal als Auffangplatte für Nunc Filterplatten
  • Lagerungsplatte für Verbindungen, Proben oder Biomoleküle
  • Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention
  • Naturfarben
  • Kundenspezifische Barcodierung ist verfügbar
Arbeitsvolumen:
  • 260251 und 260252: 50 bis 1.900 μl/Well
  • 278743 und 278752: 50 bis 1.900μ l/Well
Empfohlen für:
Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen, Auffangplatten für Nunc Filterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
Format 96-Well
Deckel Ohne Deckel
Beschreibung 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Einzeln verpackt
Bindungsart PP mit geringer Bindungsaffinität
Produktlinie Nunc
Farbe Naturfarben
Produkttyp 96 Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 2000 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 1800 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Menge 50/Karton
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
RNase-frei Ja
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Plate Size ANSI/ SLAS-Standard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.