Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Kappen für 1,0 ml-Polystyrol-DeepWell™ Platten
Thermo Scientific Nunc 96-Well Verschlussmatten für 1,0 ml Platten schützen den Well-Inhalt von DeepWell Platten während der Kurz- oder Langzeitlagerung von Chemikalien und Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 278616
181.04 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc 96-Well Verschlussmatten für 1,0 ml Platten schützen den Well-Inhalt von DeepWell Platten während der Kurz- oder Langzeitlagerung von Chemikalien und Verbindungen.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Einfache Verwendung mit automatisierten Systemen- Ethylenvinylacetat
- Steril
- 119 × 77 mm
Spezifikation
natürlich | |
96-Well-Verschlusskappen für 1,0 ml-Polysytren-DeepWell-Platten | |
Steril | |
96 | |
1 | |
Nunc | |
Ja | |
-20°bis +120 °C | |
Nunc 96 runde Wells |
Ja | |
EVA | |
Autoklavierbar | |
25 | |
Dichtungsmatte | |
Keine | |
Ja (Hypodermisch) | |
Rund |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.