Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11325850
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
gelb
natürlich
Sterilität:
Steril
Unsteril
Plate Compatibility:
96-Well-Platten mit „Shared-Wall“-Technologie
Nunc 96 quadratische Wells
Nunc 96 runde Wells
Röhrchen (0,5, 0,75, 1 ml)
Anzahl pro Karton:
10
25
50
100
240
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
240 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11325850
Marke: Thermo Scientific™ 9503230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:
  • Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis -80 °C
  • Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon:
  • Ermöglicht das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
  • Lösungsmittelbeständig, darf nicht 100 % DMSO ausgesetzt werden
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
Speziell für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit “roter Wand”-Technologie entwickelt. DeepWell Platten™ aus 96-Well Polypropylen mit “gemeinsamer Wandtechnologie” passen auch 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe. 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100%igem DMSO verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe natürlich
Solvent Or Alcohol Resistant Ja
Material TPE
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von Verbindungen bis −20°°C
Vorgeschlitzt Nein
Produkttyp Plattenabdeckung
Produktlinie Nunc
Haftmittel Keine
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Ja (Hypodermisch)
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +45 °C
Wellform Quadratisch
Plate Compatibility Nunc 96 quadratische Wells
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.