Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
Marke: Thermo Scientific™ 4431
37.73 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:- Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis –80 °C
- Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
- Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Vorgeschlitzte Silikonkappen sind lösungsmittelbeständig, nicht mit 100 % DMSO zu verwenden.
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
96-Well DeepWell Polypropylenplatten mit “Shared Wall”-Technologie passen auch auf 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit Standardhöhe. Katalognummer 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100%igem DMSO verwenden.
Spezifikation
natürlich | |
Unsteril | |
10 | |
Für die Lagerung von Verbindungen bis −80 °C | |
Kappenmatte | |
Nein |
Polypropylen | |
96 | |
10 | |
Nein | |
Nunc | |
Rund |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.