Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 50 ml-Bioreaktorröhrchen
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreaktor-Zentrifugenröhrchen wurden für das Screening auf Proteinexpression mit hohem Durchsatz und die Entwicklung und Optimierung von Zelllinien unter Suspensionsbedingungen entwickelt.
Brand: Thermo Scientific™ 332260
144.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Alert:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Description
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreaktor-Zentrifugenröhrchen wurden für das Screening auf Proteinexpression mit hohem Durchsatz und die Entwicklung und Optimierung von Zelllinien unter Suspensionsbedingungen entwickelt. Der verstellbare, 4-stufige Belüftungsverschluss mit einer 0,2 μm-Filtermembran ermöglicht einen kontrollierten Gasaustausch und eine Luftzirkulation ohne Kontamination. Ergonomische, gerillte Kappe für mühelose Handhabung und ein großes Schriftfeld für eine einfache Identifizierung.
- Ideal für Screening-Analysen mit geringem Volumen und hohem Durchsatz
- Proteinexpressions-Suspensionskulturvolumina von 10 ml bis 25 ml
- Praktische Packungsgrößen
- Vier verschiedene Belüftungsgrößen (Anzeigetyp) auf der Kappe.
- Röhrchen: Polypropylen
- Kappe: HDPE
- Filter: PTFE
- Anzeige: Polystyrol
- 2 µm-PTFE-Filtermembran
- Für alle Suspensionskulturen geeignet
- Steril – SAL 10-6
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht zytotoxisch
- Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
Specifications
HDPE | |
Ja | |
Ideal für Screening-Analysen mit geringem Volumen und hohem Durchsatz | |
90 | |
Steril | |
Ja | |
Konisch | |
Ja |
Proteinexpressions-Suspensionskulturvolumen von 10 ml bis 25 ml | |
Polypropylen | |
|
|
3 | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Vier verschiedene Belüftungsgrößen (Anzeigetyp) auf der Kappe. | |
Conical Centrifuge Tube |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.