Learn More
Thermo Scientific™ 250mL Conical Centrifuge Tube
Mehr Kapazität für Ihre größeren Proben. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang zum Pipettieren, Dekantieren und Entfernen des Pellets nach der Zentrifugation.
Marke: Thermo Scientific™ 376814
108.00 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr Volumen. Besserer Zugang. Mehr Platz zum Dekantieren.
Das neue Thermo Scientific™ Nunc™ Konische 250 ml-Röhrchen bietet mehr Fassungsvermögen für größere Proben. Die einzigartige große Öffnung bietet problemlosen Zugang für Pipetten, Dekantieren und Entnahme der Pellets nach dem Zentrifugieren.
- Weithalsausführung; Kapazität 250 ml
- RNAse-/DNAse-frei
- USP-Klasse VI
- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
- Geklärtes Polypropylen gewährleistet gute Sicht auf Trennungen und Endpellets
- Auslaufsicher
- Nur für Forschungszwecke
- Max. RZB 10.000 – bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum bzw. konischen Adapter, erreicht in Zuverlässigkeitstests basierend auf der Sedimentation einer Flüssigkeit mit einem spezifischen Gewicht von 1,2 bei 18 °C
- Einfach zu öffnende sterile Verpackung
Spezifikation
250 ml | |
40 | |
Steril | |
Konisch | |
10000xG |
Polypropylen | |
Case of 40 | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418275 | Verarbeitungszertifikat | 25/02/2025 | 376814 |
1418273 | Verarbeitungszertifikat | 19/02/2025 | 376814 |
1418275 | Konformitätsbescheinigung | 04/02/2025 | 376814 |
1298977 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 376814 |
1418273 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 376814 |
Sonderangebote
-
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen -
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28