Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode.
Marke: Thermo Scientific™ 374511
Beschreibung
Profitieren Sie von den erstklassigen Funktionen des Thermo Scientific™ Sortiments von Röhrchen zur Lagerung: Universalkappe, universelles Latch-Rack und freistehende Röhrchen. Dieses vielseitige 2.0 ml-Röhrchen mit Innengewinde eignet sich sowohl für ein großes Speichersystem wie eine Biobank als auch in kleinerem Maßstab für die herkömmliche Kryolagerung.
**Jetzt auch in einem Gestell mit Barcode erhältlich, um die Nachverfolgbarkeit des Gestells zusätzlich zum einzelnen Röhrchen zu ermöglichen Die Probenidentität wird durch einen dauerhaft aufgebrachten 2D-Barcode auf jedem Röhrchen sowie eine Laserätzung auf dem Rack gewährleistet. Alle Röhrchen und Racks werden DNA-, RNAse-, DNAse-frei und frei von Endotoxinen geliefert.
Skalierbar
- Röhren und Gestell eignen sich für Anwendungen sowohl mit kleinem als auch großem Durchsatz
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Sind für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10x10-Arrays geeignet
- Innengewinde verringert Kontamination.
- Automatisch auswählbar im universellen Klappdeckelgestell
- Die Gestelloption mit Barcode bietet zusätzliche Tracking-Sicherheit
Innovatives Universal-Verschlusskappendesign
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Dauerhaft gebundener, einzigartiger 2D-Barcode wird unten an jeder Röhre für eine problemlose Identifizierung und Verfolgung der Proben eingebrannt
- 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jeder Röhre, die danach in einer App oder Datenbank registriert wird oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt.
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jedes Röhrchen entspricht dem Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Qualität VI hergestellt
Spezifikation
Nunc Universalröhrchen in Klappdeckelgestell | |
2 ml | |
SAL 10-6 | |
Keine | |
Naturfarben | |
48 | |
Biobank, Kryolagerung | |
480 |
Naturfarben | |
Kunststoff | |
Universalröhrchen | |
Innengewinde, flacher Boden | |
10 Racks mit 48 Röhrchen | |
480 | |
Weißes Feld und Graduierungen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.