Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11397201
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 mL
50 mL
Verpackung:
Großpackung
Im Gestell
Packungsgröße:
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11397201
Marke: Thermo Scientific™ 339650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit.
Thermo Scientific™ Konische, sterile Nunc Zentrifugenröhrchen 15 ml und 50 ml aus Polypropylen sind erstklassige, hochwertige, umweltfreundliche, konische Röhrchen, die mit ihrem wiederverwertbaren Kunststoff-Gestell höchste Sauberkeit bieten und mit dem sehr großen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit ermöglichen. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
  • Enthält ein umweltfreundliches, recyclebares Kunststoffgestell, das die Kontamination durch herkömmliche Schaumverpackungen reduziert
  • Auslaufsicher zum Schutz Ihrer Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 15 mL
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 500/Cs.
Anzahl pro Packung 50
Verpackung Großpackung
Menge 50/Packung
Sterilität Steril
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 95 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 10500 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.