Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Artikelnummer. p-9007003
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
500
Anzahl pro Packung:
10
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11337704
Marke: Thermo Scientific™ 150268
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie wichtige zelluläre Anwendungen mit diesen 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden durch.
Führen Sie wichtige zelluläre Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden durch.
  • Vent/Close-Verschlusskappe mit zwei Positionen für optimierten Gasaustausch
  • In atmungsaktiver Verpackung verpackt
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 17,5 mm
Max. RZB 6000xG
Produkttyp Rundboden-Röhrchen
Zertifizierung/Konformität Maus-Embryoassay (1 Zellen-Stadium MEA) getestet. Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Chargen-Rückverfolgbarkeit USP Klasse VI-getestet. Pyrogenfrei und steril (SAL 10-6)
Verschlusstyp Belüftungs-/Verschlusskappe mit zwei Positionen
Länge (metrisch) 95 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Packung 10
Anzahl pro Karton 500
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 14 ml
Form Rund
Verschluss inklusive Ja