Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 347880
160.71 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10707431
  • 250.00 € / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
  • Für mehr Flexibilität in verschiedenen Formaten erhältlich
  • Unterschiedliche Bodenformen für alle Anforderungen
  • Mit Verschlusskappe mit Dichtring aus Polyethylen
  • Passend für die meisten Standard-Zentrifugen
  • Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
11 ml
480
Steril
110 mm
Ja
Nein
3000 × g
Polystyrol
80
Konisch
Konisch
16 mm
Zentrifugenröhrchen