Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mini Kit zur RNA-Reinigung
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
240
250
Format:
Mini-Spin-Säule
QIAcube
Packungsgröße:
1 Stück
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Description
Eigenschaften
- DNase enthalten für die On-Column-DNA-Aufspaltung– einfache und effiziente Beseitigung kontaminierender DNA
- NucleoSpin™ Filter (Shredder)– effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung
- Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
- Parallele Aufreinigung genomischer DNA mit dem NucleoSpin™ RNA/DNA-Pufferset
Anwendungen
- RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll)
- RNA aus < 109 Bakterienzellen (gramnegativ, grampositiv) oder < 108 Hefezellen
- RNA aus ≤100 μl biologischer Flüssigkeit
- RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- RNA aus Proben, die in RNAlater™ gelagert werden
- RNA aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA (Genotek) entnommen wurden
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase Protection-Assays
Specifications
Specifications
| Bakterieller Gehalt | 70 μg |
| Nachweisverfahren | Silika-Membran |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran |
| DNase | Ja |
| Endprodukttyp | NucleoSpin™ RNA-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Isolierung aus Kulturzellen, Gewebe |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Anzahl Proben | 4 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA-Kit |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol