Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung Maxi
Komplettkits für die einfache, schnelle und bequeme Reinigung sehr großer RNA-Mengen (vorgereinigte RNA, Reaktionsgemische, DNase Reaktionsgemische).
Marke: Macherey-Nagel™ 740910.20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt, um RNA entweder aus Rohpräparaten oder aus Enzymreaktionen aufzureinigen
- Entwickelt für sehr große Proben – bis zu 35 mg Roh-RNA
- Vollständige Beseitigung von RT-PCR-Inhibitoren
- Zeitsparendes Verfahren ohne DNase-Verdau
Spezifikation
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Silika-Membran | |
Roh-RNA | |
Ultrareine RNA | |
Reinigung großer RNA-Mengen | |
20 | |
Bis zu 35 mg | |
85 - 95 % |
Maxi-Zentrifugationssäule | |
3–5 ml | |
Bindungsvermögen: 35 mg | |
Vortexmischer, Zentrifuge für 50 ml-Röhrchen | |
NucleoSpin RNA-Aufreinigungs-Maxi-Säulen, Entnahmeröhrchen, Puffer | |
A260/A280: 1,9–2,1 | |
30 Minuten/6 Präparate |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- NucleoSpin RNA Clean-up Maxi (20)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanide, ethanol