Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen
Erzeugen Sie schnell hochreine Plasmid-DNA im kleinen Umfang. NucleoSpin™ Plasmidsäulen werden mit oder ohne Deckel geliefert.
Marke: Macherey-Nagel™ 740588.250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eigenschaften
- Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
- Schnelles Verfahren–6 Minipreps in 25 min
- Hohe Ausbeute–bis zu 50 μg Plasmid-DNA
- Chaotroper Salzwaschlpuffer– extra reine DNA
Anwendungen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
- Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- Zusätzliches Protokoll für M13-DNA auf Anfrage erhältlich
- Typische Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse
Spezifikation
Column | |
DNA and RNA Sequencing | |
Deckel | |
Plasmidsäulen | |
2 bis 10 ml | |
25 min |
Silika-Membran-Technologie | |
High-Copy-Plasmide von E. coli | |
250 Aufreinigungen | |
2 ml | |
<50kbp |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr