Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA-Kit
Artikelnummer. 12798622
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 12798622
Marke: Macherey-Nagel™ 740971.50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren kleiner und großer RNA parallel. NucleoSpin™ miRNA-Kits funktionieren auf einer breiten Palette von Gewebe- und Zellkulturformaten.
Funktions
  • Parallele Isolierung kleiner und großer RNA.
  • RNA-Aufreinigung nach Größe fraktioniert:
  • Isolierung nur kleiner RNA (<200 b),
  • Isolierung kleiner RNA (<200 b) und großer RNA (>200 b) in zwei getrennten Fraktionen
  • Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion)
  • Zusätzliche Isolierung der Gesamtproteinfraktion, die dann gebrauchsfertig für SDS-PAGE und Western Blot-Analysen ist
  • Hervorragende RNA-Recovery und -Reinheit durch chaotrope Salzlyse ohne Phenol/Chloroform (Patent angemeldet)
  • NucleoSpin™ Filter zue effizienten Probenhomogenisierung
  • RDNase zur effizienten Beseitigung genomischer DNA an der Säule
Anwendungen
  • Parallele Isolierung kleiner und großer RNA aus menschlichem/tierischem Gewebe und kultivierten Zellen, aus Pflanzengewebe und in Kombination mit Phenol-/Chloroform-Lyse (z. B. TRIzol™)
  • Aufreinigung von siRNA und großer dsRNA aus DICER-Reaktionen
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR , Northern Blot, Chip-Hybridisierung
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von siRNA und großer dsRNA aus DICER-Reaktionen
Enthält NucleoSpin™ RNA-Säulen, NucleoSpin™ miRNA-Säulen, NucleoSpin™ Säulen zur Proteinentfernung, Probenröhrchen (2 ml, 2 ml-Deckel, 1.5 ml), NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-freie rDNase
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Produkttyp NucleoSpin™ miRNA-Kit
RNase Ja
Probengröße Kleine RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt
Prüfzeit <45 Min./6 Reaktionen und <35 Min./6 Reaktionen
Ertrag 10 μg kleine RNA, 95 μg große RNA)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.