Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Reiniger
Reinigen von PCR-Reaktionen und Gel-Extraktionen mit einer Zwei-in-Eins-Methode. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ -Gel und PCR-Reinigungsset ist für die Rückgewinnung und das Elutionsvolumen bei der Reinigung von DNA-Fragmenten über beide Anwendungen optimiert.
Marke: Macherey-Nagel™ 740609.240C
508.41 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel und PCR-Aufreinigung sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten wie DNA aus enzymatischen Reaktionen sowie die Extraktion von DNA-Fragmenten aus TAE oder TBE Agarose-Gelen konzipiert.
- Zwei Anwendungen in einem Kit—ein Puffer zur Verarbeitung beider Probentypen mit nur einem Ladeschritt
- Hohe Recovery für Fragmente bis zu 50 bp—durchschnittliche Recovery von 60–90 %
- Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μl — hochgradig konzentrierte DNA
- Bindungspuffer mit pH-Indikator—gewährleistet optimale Bindungsbedingungen
- Separate Puffer für einsträngige DNA und RNA bzw. für SDS-haltige Proben gesondert erhältlich
- Geeignet für Agarose-Gele aller Art und für eine Vielzahl von Puffersystemen (z. B. TAE, TBE)
- Vollständige Beseitigung von Kontaminationen: Nukleotide, Primer, Enzyme, Mineralöl, PCR-Additive, Detergenzien, Farbstoffe
- Anwendungen: Aufreinigung von PCR-Reakzionsprodukten, Extraktion von DNA aus Agarose- oder Polyacrylamidgelen und Downstream-Prozesse (Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse)
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Bindungspuffer mit pH-Indikator, Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
pH-Indikator: Gelb = korrekte Bedingungen Grün = pH leicht hoch (Einstellung empfohlen) Blau = pH zu hoch (Einstellung erforderlich) | |
Silika-Membran-Technologie | |
Elutionsvolumen: 30 bis 100 μl | |
Bindungspuffer NTI (2 x 75 ml), Waschpuffer NT3-Konzentrat (60 ml), Elutionspuffer NE (125 ml), NucleoSpin Gel und PCR-Aufreinigungssäulen (4 x 60) | |
1 Kit | |
<400 μl (PCR-Reaktionsgemisch); <400 mg (TAE/TBE Agarose-Gel) |
|
10 Minuten/6 Preps |
Mini-Spin-Säule | |
Typische Rückgewinnung (Recovery): 70 – 95 % | |
Mit QIAcube™ kompatibel TAE- oder TBE-Agarosegele, PCR |
|
240 Aufreinigungen | |
A260/A280: 1,8–1,9 | |
50 bp bis ∼20 kbp | |
Bis zu ∼15 μg DNA |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate