Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Reiniger
Reinigen von PCR-Reaktionen und Gel-Extraktionen mit einer Zwei-in-Eins-Methode. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ -Gel und PCR-Reinigungsset ist für die Rückgewinnung und das Elutionsvolumen bei der Reinigung von DNA-Fragmenten über beide Anwendungen optimiert.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740609.10
27.72 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11992462
  • 49.55 € / 10 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel und PCR-Aufreinigung sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten wie DNA aus enzymatischen Reaktionen sowie die Extraktion von DNA-Fragmenten aus TAE oder TBE Agarose-Gelen konzipiert.
  • Zwei Anwendungen in einem Kit—ein Puffer zur Verarbeitung beider Probentypen mit nur einem Ladeschritt
  • Hohe Recovery für Fragmente bis zu 50 bp—durchschnittliche Recovery von 60–90 %
  • Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μl — hochgradig konzentrierte DNA
  • Bindungspuffer mit pH-Indikator—gewährleistet optimale Bindungsbedingungen
  • Separate Puffer für einsträngige DNA und RNA bzw. für SDS-haltige Proben gesondert erhältlich
  • Geeignet für Agarose-Gele aller Art und für eine Vielzahl von Puffersystemen (z. B. TAE, TBE)
  • Vollständige Beseitigung von Kontaminationen: Nukleotide, Primer, Enzyme, Mineralöl, PCR-Additive, Detergenzien, Farbstoffe
  • Anwendungen: Aufreinigung von PCR-Reakzionsprodukten, Extraktion von DNA aus Agarose- oder Polyacrylamidgelen und Downstream-Prozesse (Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse)
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Bindungspuffer mit pH-Indikator, Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Spezifikation
pH-Indikator: Gelb = korrekte Bedingungen Grün = pH leicht hoch (Einstellung empfohlen) Blau = pH zu hoch (Einstellung erforderlich)
Silika-Membran-Technologie
Elutionsvolumen: 15 bis 30 μl
Bindungspuffer NTI (10 ml), Waschpuffer NT3 (Konzentrat) (6 ml), Elutionspuffer NE (13 ml), NucleoSpin Gel und PCR-Aufreinigungssäulen (10), 2 ml-Entnahmeröhrchen (10)
1 Kit
<400 μl (PCR-Reaktionsgemisch);
<400 mg (TAE/TBE Agarose-Gel)
10 Minuten/6 Preps
Mini-Spin-Säule
Typische Rückgewinnung (Recovery): 70 – 95 %
TAE- oder TBE-Agarosegele, PCR
10 Aufreinigungen
A260/A280: 1,8–1,9
50 bp bis ∼20 kbp
Bis zu ∼15 μg DNA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Reiniger > Anzahl der Reaktionen: 10