Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungs-Säulen
Artikelnummer. 12870256
Click to view available options
Menge:
250 Säulen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
Artikelnummer. 12870256
Marke: Macherey-Nagel™ 740609.250S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Reinigen von PCR-Reaktionen und Gel-Extraktionen mit einer Zwei-in-Eins-Methode. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ -Gel und PCR-Reinigungsset ist für die Rückgewinnung und das Elutionsvolumen bei der Reinigung von DNA-Fragmenten über beide Anwendungen optimiert.
NucleoSpin™ Gel und PCR Clean-up sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten wie DNA aus enzymatischen Reaktionen sowie die Extraktion von DNA-Fragmenten aus TAE- oder TBE-Agarose-Gelen konzipiert.
  • Zwei Anwendungen in einem Kit—ein Puffer zur Verarbeitung beider Probentypen mit nur einem Ladeschritt
  • Hohe Recovery für Fragmente bis zu 50 bp—durchschnittliche Recovery von 60–90 %
  • Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μll— hochgradig konzentrierte DNA
  • Bindungspuffer mit pH-Indikator—gewährleistet optimale Bindungsbedingungen
  • Separate Puffer für einsträngige DNA und RNA bzw. für SDS-haltige Proben gesondert erhältlich
  • Geeignet für Agarose-Gele aller Art und für eine Vielzahl von Puffersystemen (z. B. TAE, TBE)
  • Vollständige Beseitigung von Kontaminationen: Nukleotide, Primer, Enzyme, Mineralöl, PCR-Additive, Detergenzien, Farbstoffe
  • Anwendungen: Aufreinigung von PCR-Reakzionsprodukten, Extraktion von DNA aus Agarose- oder Polyacrylamidgelen und Downstream-Prozesse (Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse)
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Bindungspuffer mit pH-Indikator, Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Effizienz Typische Rückgewinnung (Recovery): 70 – 95 %
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 15 bis 30 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit NucleoSpin Kits.
Enthält NucleoSpin Gel- und PCR-Aufreinigigungssäulen (250)
Menge 250 Säulen
Reinheit A260/A280: 1,8–1,9
Probenvolumen <400 μl (PCR-Reaktionsgemisch);
<400 mg (TAE/TBE Agarose-Gel)
Größe 50 bp bis ∼20 kbp
Prüfzeit 10 Minuten/6 Preps
Ertrag Bis zu ∼15 μg DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate