Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit
Entwickelt für die manuelle oder automatisierte umfangreiche Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus E.coli im 96-Well Plattenformat. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Pasmid Kit ist ein ultraschnelles und anwenderfreundliches Kit, das alle Kern- und Zubehörplatten, Puffer und RNase A für höchsten Komfort liefert.
1385.00 € - 5855.00 €
Spezifikation
Format | 96-Well-Platte |
---|---|
Probentyp | E. coli-Kultur |
Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl |
Endprodukttyp | Sequenzierungsqualität Plasmid-DNA |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Liquid-Handling-Instrumente |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12857321
|
Macherey-Nagel™
740625.24 |
24 x 96 Aufreinigungen |
5855.00 €
2304 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12830741
|
Macherey-Nagel™
740625.4 |
4 x 96 Aufreinigungen |
1385.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
NucleoSpin™96 Plasmid-Kits ermöglichen die Isolierung von sequenzierfähiger Plasmid-DNA aus E. coli mit hohem Durchsatz. Das bewährte 96-Well-Plattenformat ermöglicht die einfache Automatisierung gängiger Liquid-Handling-Geräte oder die manuelle Verarbeitung. Bis zu 96 Proben können gleichzeitig verarbeitet werden, in der Regel innerhalb von weniger als 45 Minuten. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Isolierung von Plasmiden mit hohen Kopien, die Aufreinigung von Cosmiden und zuverlässige nachgeschaltete Anwendungen wie Klonen, Sequenzierung, PCR, Transformation und Restriktionsanalyse.
- Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA
- Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur
- 96-Well-Filterplatte für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten
- Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
- Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- A260/A280: 1.70–1.85; Bindungsvermögen: 20 μ g
Spezifikation
96-Well-Platte | |
Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl | |
Liquid-Handling-Instrumente | |
NucleoSpin™ 96 Plasmid-Kit | |
1–5 ml | |
4–6 μg Plasmid pro 1 ml E. coli-Kultur Maximale Plasmid-Größe: <15 kbp |
E. coli-Kultur | |
Sequenzierungsqualität Plasmid-DNA | |
Manuelle und automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation | |
1 Kit | |
Vorbereitungszeit: 45 Minuten/Platte |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2