Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Säule
Artikelnummer. 10689181 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10689181
Marke: Macherey-Nagel™ 720041.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Kolonne
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Analytische HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 200 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule
Verfahren EC